Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 379 EUR
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 160…165 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511224
Núm. CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8,III