Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
OR59469-1G
OR59469-5G
OR59469-25G
APOSOR59469-1GEA
29
EUR
APOSOR59469-1G
APOSOR59469-5G
APOSOR59469-25G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂ClNO₂ MW: 201.6501 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11501071 Núm. CAS: 150319-83-8 |