2-Cloro-3-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 0 EUR
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Cloro-3-formilpiridina
2-Cloro-3-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 46…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01315308
Núm. CAS: 36404-88-3