Naftaleno-1,5-disulfonato de disodio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
OR59475-250G OR59475-50G
APOSOR59475-250GEA 102 EUR
APOSOR59475-250G APOSOR59475-50G
Naftaleno-1,5-disulfonato de disodio 98%
Naftaleno-1,5-disulfonato de disodio
Formula: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064178
Núm. CAS: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0