5-Nitro-8-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitroxolina
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 116 EUR
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Formula: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,16 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006791
Núm. CAS: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III