Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR59480-25G
OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA
21.9
EUR
APOSOR59480-25G
APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formula:
C₆H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 76…77 °C/20mmHg Densidad: 1,045 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010650 Núm. CAS: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |