2-Amino-p-cresol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-metilfenol
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. de fusión: 133…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007699
Núm. CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3