5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 52.2 EUR
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01680229
Núm. CAS: 19156-50-4