1-terc-Butil-4-etinilbenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-4-terc-butilbenceno
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 132 EUR
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-terc-Butil-4-etinilbenceno 97%
1-terc-Butil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₂H₁₄
Pto. Ebullición: 70 °C/2mmHg
Densidad: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190197
Núm. CAS: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III