4'-Bromo-3-cloropropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Bromo-β-cloropropiofenona
OR5955-100G
APOSOR5955-100GEA 177 EUR
APOSOR5955-100G
4'-Bromo-3-cloropropiofenona 98%
4'-Bromo-3-cloropropiofenona
Formula: C₉H₈BrClO
MW: 247,52 g/mol
Pto. de fusión: 54…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018979
Núm. CAS: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5