3-Etinilanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Metoxi-3-etinilbenceno, 1-Etinil-3-metoxibenceno
OR5956-1G OR5956-5G
APOSOR5956-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5956-1G APOSOR5956-5G
3-Etinilanísol 97%
3-Etinilanísol
Formula: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 204…210 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00160810
Núm. CAS: 768-70-7
UN: 3334
ADR: 9,III