Ácido 2,5-dimetoxicinámico 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 68.6 EUR
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
Ácido 2,5-dimetoxicinámico 99+%
Ácido 2,5-dimetoxicinámico
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004378
Núm. CAS: 10538-51-9