1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 EUR
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,19 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023706
Núm. CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6