ω,3-Dibromoacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5960-100G OR5960-25G OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA 0 EUR
APOSOR5960-100G APOSOR5960-25G APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromoacetofenona 97%
ω,3-Dibromoacetofenona
Formula: C₈H₆Br₂O
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082698
Núm. CAS: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II