4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Acetoxybenzeneboronic acid, 4-Acetoxyphenylboronic acid, (4-Acetoxyphenyl)boronic acid
OR5971-1G OR5971-5G
APOSOR5971-1GEA 102 EUR
APOSOR5971-1G APOSOR5971-5G
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
MW: 179.97 g/mol
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027198
Núm. CAS: 177490-82-3