Ácido (2,4-dinitrofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5974-25G OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA 212 EUR
APOSOR5974-25G APOSOR5974-5G
Ácido (2,4-dinitrofenil)acético 98%
Ácido (2,4-dinitrofenil)acético
Formula: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
MW: 226,15 g/mol
Pto. de fusión: 171…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007227
Núm. CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2