Cloruro de clorometanosulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5975-25G OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-25GEA 343 EUR
APOSOR5975-25G APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Cloruro de clorometanosulfonilo 95%
Cloruro de clorometanosulfonilo
Formula: CH₂Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 175 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014727
Núm. CAS: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
UN: 3265
ADR: 8,II