2-Hidroxi-5-nitronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-nitro-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
OR59785-1G OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA 94.5 EUR
APOSOR59785-1G APOSOR59785-5G
2-Hidroxi-5-nitronicotinato de metilo 98%
2-Hidroxi-5-nitronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆N₂O₅
MW: 198.14 g/mol
Pto. de fusión: 250…254 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783889
Núm. CAS: 856579-28-7