3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR59786-1G OR59786-5G
APOSOR59786-1GEA 102 EUR
APOSOR59786-1G APOSOR59786-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07022080
Núm. CAS: 459434-39-0