7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 23.2 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669591
Núm. CAS: 642494-37-9