Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-(N-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulphamoyl)thiophene-2-carboxylate
OR5979-1G
OR5979-5G
APOSOR5979-1GEA
14.7
EUR
APOSOR5979-1G
APOSOR5979-5G
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₁NO₆S₂ MW: 293,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01570165 Núm. CAS: 106820-63-7 |