3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59795-1G OR59795-5G OR59795-250MG
APOSOR59795-1GEA 183 EUR
APOSOR59795-1G APOSOR59795-5G APOSOR59795-250MG
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. de fusión: 241…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646072
Núm. CAS: 57842-10-1