Dietilenglicol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59808-10KG OR59808-2.5KG
APOSOR59808-10KGEA 329 EUR
APOSOR59808-10KG APOSOR59808-2.5KG
Dietilenglicol 99%
Dietilenglicol
Formula: C₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 245…246 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002882
Núm. CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2