2-Bromofluoreno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5981-100G OR5981-25G OR5981-5G
APOSOR5981-100GEA 48 EUR
APOSOR5981-100G APOSOR5981-25G APOSOR5981-5G
2-Bromofluoreno
2-Bromofluoreno
Formula: C₁₃H₉Br
Pto. Ebullición: 185 °C/135mmHg
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001115
Núm. CAS: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6