2-Amino-3-bromopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 75.4 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopiridina 98%
2-Amino-3-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095187
Núm. CAS: 13534-99-1