Ácido 4-bromo-2-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
Ácido 4-bromo-2-metoxibenzoico
Ácido 4-bromo-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 155…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780665
Núm. CAS: 72135-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III