2-Amino-4,5-dichloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,5-Dichloropyridin-2-amine
OR59818-1G OR59818-250MG OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA 29 EUR
APOSOR59818-1G APOSOR59818-250MG APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichloropyridine
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437842
Núm. CAS: 188577-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III