Isotiocianatoformiato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G OR59819-25G OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA 271 EUR
APOSOR59819-100G APOSOR59819-25G APOSOR59819-5G
Isotiocianatoformiato de etilo 98%
Isotiocianatoformiato de etilo
Formula: C₄H₅NO₂S
Pto. Ebullición: 56 °C/18mmHg
Densidad: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004814
Núm. CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III