2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₂Br₂
Pto. de fusión: 180…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099471
Núm. CAS: 28320-32-3