3-Clorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Chlorobenzonitrile
OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 132 EUR
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Clorobenzonitrilo 99%
3-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001798
Núm. CAS: 766-84-7