Ácido 5-bromo-2-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59833-1G OR59833-25G OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59833-1G APOSOR59833-25G APOSOR59833-5G
Ácido 5-bromo-2-nitrobenzoico
Ácido 5-bromo-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Pto. de fusión: 139…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093013
Núm. CAS: 6950-43-2