4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59834-1G OR59834-5G
APOSOR59834-1GEA 98.6 EUR
APOSOR59834-1G APOSOR59834-5G
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formula: C₁₂H₈ClNO
MW: 217,66 g/mol
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006431
Núm. CAS: 14548-48-2