2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR59838-1G
OR59838-5G
OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA
30.6
EUR
APOSOR59838-1G
APOSOR59838-5G
APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formula:
C₅H₆N₂O₂S Pto. de fusión: 72…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06795939 Núm. CAS: 14161-09-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...