2-Amino-6-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972542
Núm. CAS: 17920-35-3