4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 364 EUR
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861876
Núm. CAS: 68500-41-4