4-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-methoxy-2-nitrobenzoate, 4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR59844-1G
OR59844-5G
OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA
21.9
EUR
APOSOR59844-1G
APOSOR59844-5G
APOSOR59844-25G
4-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo
4-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Formula:
C₉H₉NO₅ MW: 211,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658482 Núm. CAS: 181871-73-8 |