2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxazolemethanol
OR59845-1G OR59845-250MG
APOSOR59845-1GEA 253 EUR
APOSOR59845-1G APOSOR59845-250MG
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703642
Núm. CAS: 130551-92-7