Cloruro de 2,5-diclorobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
Cloruro de 2,5-diclorobenzoilo
Cloruro de 2,5-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/11,2mmHg
Pto. de fusión: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035821
Núm. CAS: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8,III