Azetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azetidine HCl
OR59858-1G OR59858-25G OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA 49.3 EUR
APOSOR59858-1G APOSOR59858-25G APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Formula: C₃H₈ClN
MW: 93.56 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191762
Núm. CAS: 36520-39-5