Ácido (2-hidroxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5987-25G
OR5987-100G
OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA
21.9
EUR
APOSOR5987-25G
APOSOR5987-100G
APOSOR5987-500G
Ácido (2-hidroxifenil)acético 98%
Ácido (2-hidroxifenil)acético
Formula:
(C₆H₄OH)CH₂COOH Pto. de fusión: 145…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004323 Núm. CAS: 614-75-5 EINECS: 210-393-2 |