3-Hydroxypropionic acid 30% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxypropionic Acid (contains varying amounts of 3,3-Oxydipropionic Acid), Hydracrylic Acid
OR59874-25G OR59874-10G OR59874-50G
APOSOR59874-25GEA 319 EUR
APOSOR59874-25G APOSOR59874-10G APOSOR59874-50G
3-Hydroxypropionic acid 30% en solución acuosa
3-Hydroxypropionic acid
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058998
Núm. CAS: 503-66-2
EINECS: 207-974-8