5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 5-bromo-, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 33.5 EUR
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₂H₂BrN₃S
Pto. de fusión: 178…182 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464325
Núm. CAS: 37566-39-5