Ácido (4-hidroxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylacetic Acid
OR5988-100G
OR5988-500G
OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA
21.9
EUR
APOSOR5988-100G
APOSOR5988-500G
APOSOR5988-1KG
Ácido (4-hidroxifenil)acético 98%
Ácido (4-hidroxifenil)acético
Formula:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 347 Pto. de fusión: 149…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004347 Núm. CAS: 156-38-7 EINECS: 205-851-3 |