2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01760300
Núm. CAS: 40004-69-1