Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
OR59885-100G
OR59885-500G
APOSOR59885-100GEA
116
EUR
APOSOR59885-100G
APOSOR59885-500G
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Formula:
C₃H₅KOS₂ MW: 160.30 g/mol Pto. de fusión: 210 °C Densidad: 1.558 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004931 Núm. CAS: 140-89-6 UN: 3342 ADR: 4.2 III |