Tiofen-2-metanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
OR59889-100G OR59889-25G OR59889-500G
APOSOR59889-100GEA 97.3 EUR
APOSOR59889-100G APOSOR59889-25G APOSOR59889-500G
Tiofen-2-metanol 99%
Tiofen-2-metanol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 206…207 °C
Densidad: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005454
Núm. CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3