Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5989-100G OR5989-25G OR5989-500G
APOSOR5989-100GEA 0 EUR
APOSOR5989-100G APOSOR5989-25G APOSOR5989-500G
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético 98%
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004335
Núm. CAS: 93-40-3