4-Bromo-2,6-xilenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2,6-dimetilfenol
OR59890-100G
OR59890-25G
OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA
46.4
EUR
APOSOR59890-100G
APOSOR59890-25G
APOSOR59890-500G
4-Bromo-2,6-xilenol 95+%
4-Bromo-2,6-xilenol
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 259 Pto. de fusión: 74…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002314 Núm. CAS: 2374-05-2 EINECS: 219-153-1 |