Ácido ciclopropilacetico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR59893-25G OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA 232 EUR
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Ácido ciclopropilacetico
Ácido ciclopropilacetico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 189…191 °C
Densidad: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041544
Núm. CAS: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II