2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 33.5 EUR
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00204993
Núm. CAS: 76874-79-8